Selenium dioxide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10854.06 10854.14
10854.06EA 108 EUR
10854.06 10854.14
Selenium dioxide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Selenium dioxide
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-08-4 Molecular Formula: SeO2 Formula Weight: 110.96 Physical Form: Powder/Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,8434 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003562
Formule: SeO₂
MW: 110.96 g/mol
Smeltpunt: 340…350 °C (sublimatie)
Dichtheid: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003562
CAS nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,8434