Tellurium dioxide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
87813.14 87813.22
87813.14EA 96.8 EUR
87813.14 87813.22
Tellurium dioxide ≥99.99% (metals basis)
Tellurium dioxide
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Melting Point: 733° Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
Formule: O₂Te
Kookpunt: 1245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 733 °C
Dichtheid: 5,8
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011263
CAS nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123