Selenium disulphide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
68104.06
68104.18
68104.30
68104.06EA
36.3
EUR
68104.06
68104.18
68104.30
Selenium disulphide ≥97%
Selenium disulphide
Purity: 97%
CAS No.: 7488-56-4
Molecular Formula: SeS2
Formula Weight: 143.09
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formule:
S₂Se MW: 143.09 g/mol Kookpunt: -112 Dec. Dichtheid: 0.03 g/cm³ (–65 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011227 CAS nummer: 7488-56-4 EINECS: 231-303-8 UN: 2657 ADR: 6.1 II |