2-Bromo-1-indanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13511.18 A13511.09
A13511.18EA 107 EUR
A13511.18 A13511.09
2-Bromo-1-indanol ≥99%
2-Bromo-1-indanol
Purity: 99% CAS No.: 5400-80-6 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2046877
Formule: C₉H₉BrO
Kookpunt: 290 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 128…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003798
CAS nummer: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6