1-Indanone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
A11056.06EA
25.9
EUR
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
1-Indanone ≥99%
1-Indanone
Purity: 99+%
CAS No.: 83-33-0
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 243-245°
Beilstein Reference: 507957
MDL No.: MFCD00003785
Formule:
C₉H₈O Kookpunt: 243…245 °C Smeltpunt: 38…42 °C Dichtheid: 1,103 Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003785 CAS nummer: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |