5-Methoxy-1-indanone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
179670050
179670100
ACRO179670050EA
71.2
EUR
ACRO179670050
ACRO179670100
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Kookpunt: 145…150 °C (0,2 mmHg) Smeltpunt: 107…111 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003789 CAS nummer: 5111-70-6 EINECS: 225-838-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Green-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |