5-Methoxy-1-indanone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L11165.03 L11165.06
L11165.03EA 33.1 EUR
L11165.03 L11165.06
5-Methoxy-1-indanone ≥98%
5-Methoxy-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 5111-70-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 1282137
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Kookpunt: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003789
CAS nummer: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6