1,3-Indandione 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
122090050 122090250 122091000
ACRO122090050EA 33.9 EUR
ACRO122090050 ACRO122090250 ACRO122091000
1,3-Indandione 97%
1,3-Indandione
Formule: C₉H₆O₂
Kookpunt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 129…132 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003779
CAS nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to beige to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 131 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %