1,3-Indandione ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
A12206.06 A12206.14 A12206.22
A12206.06EA 33.8 EUR
A12206.06 A12206.14 A12206.22
1,3-Indandione ≥97%
1,3-Indandione
Purity: 97% CAS No.: 606-23-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 1210061
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146.15 g/mol
Kookpunt: 283
Smeltpunt: 128…132 °C
Dichtheid: 1.370
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003779
CAS nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7