5-Aminoindan 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
157350100 157350500
ACRO157350100EA 73 EUR
ACRO157350100 ACRO157350500
5-Aminoindan 97%
5-Aminoindan
Formule: C₉H₁₁N
Kookpunt: 247…249 °C (745 mmHg)
Smeltpunt: 34…36 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003803
CAS nummer: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure