4-Bromoisoquinoline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15951.06 A15951.14 A15951.22
A15951.06EA 54.6 EUR
A15951.06 A15951.14 A15951.22
4-Bromoisoquinoline ≥98%
4-Bromoisoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 1532-97-4 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 114431 MDL No.: MFCD00006904
Formule: C₉H₆BrN
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 39…43 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006904
CAS nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8