3-Isoquinolinol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19428.03
L19428.06
L19428.03EA
69.4
EUR
L19428.03
L19428.06
3-Isoquinolinol ≥99%
3-Isoquinolinol
Purity: 99%
CAS No.: 7651-81-2
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 113230
Formule:
C₉H₇NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075524 CAS nummer: 7651-81-2 |