Isoquinoline 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97+%
CAS No.: 119-65-3
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.6245
Odour: Pungent
pH: 7.5
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 107549
Merck Reference: 14,5222
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006898
Formule:
C₉H₇N Kookpunt: 241…243 °C Smeltpunt: 24…27 °C Dichtheid: 1,090 Vlampunt: 107 °C (225 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006898 CAS nummer: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5222 |