Lanthanum(III) fluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-38-1
Molecular Formula: F3La
Formula Weight: 195.90
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 5.936
Melting Point: 1493°
MDL No.: MFCD00011073
For vacuum deposition
Formule:
F₃La Kookpunt: ∼2327 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1493 °C Dichtheid: 5,936 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011073 CAS nummer: 13709-38-1 EINECS: 237-252-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |