Dipraseodymium trioxide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
35663.09 35663.18
35663.09EA 126 EUR
35663.09 35663.18
Dipraseodymium trioxide ≥99.9% (metals basis)
Dipraseodymium trioxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-32-7 Molecular Formula: Pr2O3 Formula Weight: 329.83 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.07 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00011178
Formule: O₃Pr₂
MW: 329.81 g/mol
Smeltpunt: 2300 °C
Dichtheid: 7.07
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011178
CAS nummer: 12036-32-7
EINECS: 234-857-9
Merck Index: 14,7712