Zilvernitraat 99.5% for analysis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
419361000 419365000 419360250
ACRO419361000EA 370 EUR
ACRO419361000 ACRO419365000 ACRO419360250
Zilvernitraat 99.5% for analysis
Zilvernitraat
Formule: AgNO₃
Kookpunt: 444 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 212 °C
Dichtheid: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
Bereik: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.4 ppm
Lead (Pb) ≤0.2 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.2 ppm
Palladium (Pd) ≤0.1 ppm
Sulfur (S) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm