Zilvernitraat ≥99.995% (metals basis) Ag ≥ 63%, Premion®
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.352
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 212°
Merck Reference: 14,8518
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003414
Formule:
AgNO₃ Kookpunt: 444 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 212 °C Dichtheid: 4,352 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003414 CAS nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1479 ADR: 5.1,I Bereik: 01-2119513705-43 Merck Index: 14,8518 |