Zilvernitraat ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
21570.136EA
151
EUR
21570.136
21570.182
21570.238
21570.295
Zilvernitraat ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Zilvernitraat
Formule:
AgNO₃ Kookpunt: 444 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 210 °C Dichtheid: 4,35 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003414 CAS nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1,II Bereik: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 99.5 % |
Foreign heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Not precipitated by HCl (as SO4) | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |