Zilvernitraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
9370.1 9370.2 9370.3 9370.4
ROTH9370.1EA 0 EUR
ROTH9370.1 ROTH9370.2 ROTH9370.3 ROTH9370.4
Zilvernitraat
Zilvernitraat
Formule: AgNO₃
Kookpunt: 444 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 210 °C
Dichtheid: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
Bereik: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM