Zilvernitraat
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35110.01 35110.02 35110.03
SERA35110.01EA 72 EUR
SERA35110.01 SERA35110.02 SERA35110.03
Zilvernitraat
Zilvernitraat
Formule: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Kookpunt: 444
Smeltpunt: 210
Dichtheid: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
Bereik: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM