Copper(I) telluride ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12019-52-2
Molecular Formula: Cu2Te
Formula Weight: 254.68
Physical Form: 3mm & down Pieces
Density: 7.27
Refractive Index: 1.45
Appearance: Blue-black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049727
Formule:
Cu₂Te Smeltpunt: 1125 °C Dichtheid: 7,27 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049727 CAS nummer: 12019-52-2 EINECS: 234-646-1 |