Zinkoxide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
44263.30
44263.A1
44263.A7
44263.30EA
43.7
EUR
44263.30
44263.A1
44263.A7
Zinkoxide ≥99.9% (metals basis)
Zinkoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formule:
ZnO Smeltpunt: 1975 °C Dichtheid: 5,606 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011300 CAS nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III Bereik: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |