Zinkoxide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44264.22 44264.14
44264.22EA 320 EUR
44264.22 44264.14
Zinkoxide ≥99.9% (metals basis)
Zinkoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: 10-12mm dia x 4-5mm thick, Tablets, ≈2.3g/tablet Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
Smeltpunt: 1975 °C
Dichtheid: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011300
CAS nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Bereik: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147