Zinkoxide, RonaCare®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.30148.9026 1.30148.9025
1.30148.9026EA 0 EUR
1.30148.9026 1.30148.9025
Zinkoxide, RonaCare®
Zinkoxide
Formule: ZnO
Smeltpunt: 1975 °C
Dichtheid: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011300
CAS nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,
Bereik: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200