Zinkoxide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
T114.1 T114.2
ROTHT114.1EA 81.9 EUR
ROTHT114.1 ROTHT114.2
Zinkoxide
Zinkoxide
Formule: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Dichtheid: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011300
CAS nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Bereik: 01-2119463881-32