Zinc peroxide (∼50% ZnO₂)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
CAS No.: 1314-22-3
Molecular Formula: ZnO2
Formula Weight: 97.38
Physical Form: Powder, remainder ZnO
Odour: Odourless
Melting Point:
Curing agent, rubber accelerator
Formule:
O₂Zn Dichtheid: 1,57 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00137469 CAS nummer: 1314-22-3 EINECS: 215-226-7 UN: 1516 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10149 |