Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zinc (II) selenide
10999.09 10999.18 10999.30
10999.09EA 75.1 EUR
10999.09 10999.18 10999.30
Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Zinc selenide
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: Powder Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Formule: SeZn
Smeltpunt: >1100 °C
Dichtheid: 5,42
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011296
CAS nummer: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156