Mercury(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
36666.04
36666.09
36666.04EA
134
EUR
36666.04
36666.09
Mercury(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Mercury(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-90-5
Molecular Formula: HgTe
Formula Weight: 328.19
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 8.63
Appearance: Gray to black
Odour: Odourless
Melting Point: 673°
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00016133
Formule:
HgTe Smeltpunt: 673 °C Dichtheid: 8,63 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016133 CAS nummer: 12068-90-5 EINECS: 235-108-9 UN: 2025 ADR: 6.1,II |