Zirconium tetrachloride, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
206410050
206411000
206415000
206410025
ACRO206410050EA
43.7
EUR
ACRO206410050
ACRO206411000
ACRO206415000
ACRO206410025
Zirconium tetrachloride, watervrij 98%
Zirconium tetrachloride
Formule:
Cl₄Zr Kookpunt: 3577 °C (1013 hPa) Dichtheid: 2,8 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011306 CAS nummer: 10026-11-6 EINECS: 233-058-2 UN: 2503 ADR: 8,III Merck Index: 12,10307 |
Specification Test Results
Appearance | White Powder |
Assay | ≥97.5 % (ZrCl4) |
Aluminium (Al) | ≤100 ppm |
Chromium (Cr) | ≤100 ppm |
Hafnium (Hf) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤1000 ppm |
Silicon (Si) | ≤150 ppm |
Titanium (Ti) | ≤100 ppm |