Hafnium(IV) telluride ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
39223.03
39223.06
39223.03EA
121
EUR
39223.03
39223.06
Hafnium(IV) telluride ≥99.5% (metals basis)
Hafnium(IV) telluride
Purity: 99.5%
CAS No.: 39082-23-0
Molecular Formula: HfTe2
Formula Weight: 433.69
Physical Form: -325 Mesh Powder
Formule:
HfTe₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049947 CAS nummer: 39082-23-0 EINECS: 254-280-6 |