Niobium diselenide ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
13101.09 13101.18
13101.09EA 93.9 EUR
13101.09 13101.18
Niobium diselenide ≥99.8% (metals basis)
Niobium diselenide
Purity: 99.8% CAS No.: 12034-77-4 Molecular Formula: NbSe2 Formula Weight: 250.83 Physical Form: 5 Micron Powder Odour: Odourless UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016228
Formule: NbSe₂
Smeltpunt: >1300 °C
Dichtheid: 6,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016228
CAS nummer: 12034-77-4
EINECS: 234-811-8
UN: 3283
ADR: 6.1,III