Chroomtrioxide 99.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chromic anhydride, Chromium trioxide
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 154 EUR
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Chroomtrioxide 99.5%
Chroomtrioxide
Formule: CrO₃
MW: 99.99 g/mol
Smeltpunt: 196 °C
Dichtheid: 2.7 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010952
CAS nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 II
Bereik: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Order Now
Specification Test Results
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm