Chroomtrioxide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chromic anhydride, Chromium trioxide
20265.261EA 63 EUR
20265.261 20265.294
Chroomtrioxide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chroomtrioxide
Formule: CrO₃
MW: 99.99 g/mol
Smeltpunt: 195
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010952
CAS nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8) II
Bereik: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %