Tungsten diselenide ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
13084.09
13084.18
13084.09EA
118
EUR
13084.09
13084.18
Tungsten diselenide ≥99.8% (metals basis)
Tungsten diselenide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12067-46-8
Molecular Formula: WSe2
Formula Weight: 341.77
Physical Form: 10-20 Micron powder
Density: 9.32
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049703
Formule:
Se₂W MW: 341.76 g/mol Dichtheid: 9.32 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049703 CAS nummer: 12067-46-8 EINECS: 235-078-7 UN: 3077 ADR: 9 III |