Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
13134.09
13134.18
13134.09EA
104
EUR
13134.09
13134.18
Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Manganese(IV) telluride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-89-2
Molecular Formula: MnTe2
Formula Weight: 310.14
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064703
Formule:
MnTe₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064703 CAS nummer: 12032-89-2 EINECS: 234-783-7 |