Osmiumtetraoxide
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
31251.01 31251.02 31251.03
SERA31251.01EA 0 EUR
SERA31251.01 SERA31251.02 SERA31251.03
Osmiumtetraoxide
Osmiumtetraoxide
Formule: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Kookpunt: 130
Smeltpunt: 40
Dichtheid: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011150
CAS nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,06962