Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
31112.18 31112.09
31112.18EA 877 EUR
31112.18 31112.09
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Iron selenide
Purity: 99.9% CAS No.: 1310-32-3 Molecular Formula: FeSe Formula Weight: 134.81 Physical Form: -40 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016085
Formule: FeSe
MW: 134.81 g/mol
Smeltpunt: 965
Dichtheid: 4.72 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016085
CAS nummer: 1310-32-3
EINECS: 215-177-1
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,04103