1,4-Dibromonaphthalene 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
406500050 406500250
ACRO406500050EA 117 EUR
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromonaphthalene 98+%
1,4-Dibromonaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂
Kookpunt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041823
CAS nummer: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %