1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16934.06 A16934.03 A16934.14
A16934.06EA 60.3 EUR
A16934.06 A16934.03 A16934.14
1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 341-41-3 Molecular Formula: C10H6BrF Formula Weight: 225.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° Beilstein Reference: 2085804 MDL No.: MFCD00051473
Formule: C₁₀H₆BrF
Smeltpunt: 33…37 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051473
CAS nummer: 341-41-3
EINECS: 206-434-9