2-Naphthaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25157.06 B25157.14 B25157.22
B25157.06EA 33.2 EUR
B25157.06 B25157.14 B25157.22
2-Naphthaldehyde ≥98%
2-Naphthaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 66-99-9 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 160°/19mm MDL No.: MFCD00004094
Formule: C₁₁H₈O
Kookpunt: 160 °C (19 mmHg)
Smeltpunt: 59…62 °C
Dichtheid: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004094
CAS nummer: 66-99-9
EINECS: 200-640-2