1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L20249.14 L20249.22
L20249.14EA 75.6 EUR
L20249.14 L20249.22
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 605-70-9 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.19 Melting Point: 321-325° Beilstein Reference: 2051255
Formule: C₁₂H₈O₄
Smeltpunt: 321…325 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014312
CAS nummer: 605-70-9
EINECS: 210-094-7