2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A16868.06
A16868.14
A16868.22
A16868.06EA
69.2
EUR
A16868.06
A16868.14
A16868.22
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1141-38-4
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.19
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₁₂H₈O₄ Kookpunt: 422 °C (1013 hPa) Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004105 CAS nummer: 1141-38-4 EINECS: 214-527-0 |