1-Iodonaphthalene 97.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
218420100 218420500
ACRO218420100EA 60.6 EUR
ACRO218420100 ACRO218420500
1-Iodonaphthalene 97.5%
1-Iodonaphthalene
Formule: C₁₀H₇I
Kookpunt: 302…305 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003876
CAS nummer: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %