1-Iodonaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22644.09 B22644.18
B22644.09EA 67.6 EUR
B22644.09 B22644.18
1-Iodonaphthalene ≥98%
1-Iodonaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 90-14-2 Molecular Formula: C10H7I Formula Weight: 254.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7010 Melting Point: 4° Boiling Point: 161-162°/15mm Beilstein Reference: 1906415 MDL No.: MFCD00003876
Formule: C₁₀H₇I
Kookpunt: 161…162 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,738
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003876
CAS nummer: 90-14-2
EINECS: 201-968-9