1,4-Dimethoxynaphthalene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
CD10471.1 CD10471.10
MAYBCD10471.1EA 0 EUR
MAYBCD10471.1 MAYBCD10471.10
1,4-Dimethoxynaphthalene
1,4-Dimethoxynaphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052378
CAS nummer: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2