2,6-Dimethoxynaphthalene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H28366.06 H28366.03
H28366.06EA 79.6 EUR
H28366.06 H28366.03
2,6-Dimethoxynaphthalene ≥99%
2,6-Dimethoxynaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 5486-55-5 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 152-154° MDL No.: MFCD00004063
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004063
CAS nummer: 5486-55-5
EINECS: 226-816-9