Reparatieset
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
701964 701965 701966 701967 701968
612-5381EA 44.6 EUR
612-5381 612-5382 612-5383 612-5384 612-5385
Reparatieset
Gereedschapset
De set bevat 1 inbussleutel, 1 zuigerstang met bijpassende PTFE Transferpettor™-afdichting (voor capaciteiten ≥ 20 µl), 1 kalibratiemaat, 1 schroevendraaier, 3 klemschijven, 1 bevestigingsschroef, 3 PTFE Transferpettor™-afdichtingen, 1 montageblok (voor capaciteiten ≥ 20 µl).