Naftaleen 99+% for scintillation
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
180200010
180200050
180202500
ACRO180200010EA
163
EUR
ACRO180200010
ACRO180200050
ACRO180202500
Naftaleen 99+% for scintillation
Naftaleen
Formule:
C₁₀H₈ Kookpunt: 218 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 79…82 °C Dichtheid: 0,99 g/cm³ Vlampunt: 78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001742 CAS nummer: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06457 |
|
Specification Test Results
Appearance | White Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 82 °C |
Solubility | (5 % in methanol) Clear colorless |
GC | ≥99.0 % |