Naftaleen 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
180900010 180902500 180900025 180900050
ACRO180900010EA 61.7 EUR
ACRO180900010 ACRO180902500 ACRO180900025 ACRO180900050
Naftaleen 99%
Naftaleen
Formule: C₁₀H₈
Kookpunt: 218 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 79…82 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001742
CAS nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
GC ≥98.5 %