Naftaleen ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13188.0B
A13188.0I
A13188.30
A13188.0BEA
72
EUR
A13188.0B
A13188.0I
A13188.30
Naftaleen ≥99%
Naftaleen
Purity: 99+%
CAS No.: 91-20-3
Molecular Formula: C10H8
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5821
Odour: Aromatic
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1421310
Merck Reference: 14,6370
UN No.: 1334
MDL No.: MFCD00001742
Formule:
C₁₀H₈ Kookpunt: 218 °C Smeltpunt: 80…82 °C Dichtheid: 0,963 Vlampunt: 78 °C (172 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001742 CAS nummer: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,6370 |